Få mere at vide
(E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine ((E,Z)-Desmethyldoxepin), Mikromol™
Artikelnummer. 30050293
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050293 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050293 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0032.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine ((E,Z)-Desmethyldoxepin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E,Z)-Desmethyldoxepin
CAS 1225-56-5
Analyt- eller komponentnavne (E,Z)-Desmethyldoxepin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H19 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-, Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6H),γ-propylamine, N-methyl- (7CI,8CI), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Demethyldoxepin, Desdoxepin, Desmethyl doxepin, Desmethyldoxepine, Monodesmethyldoxepin, N-Desmethyldoxepin, Nordoxepin, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, Doxepin Hydrochloride Imp. C (EP) as E/Z-Mixture, (E,Z)-Desmethyldoxepin, Desmethyldoxepin (cis/trans)
InChI formel InChI=1S/C18H19NO/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3
SMIL CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC navn 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N-methylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 265.356