Få mere at vide
(E/Z)-3-[(2-Cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propenyl)amino]-1H-Pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (E/Z)-3-(2-Carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 321571-07-7 |
| Molekylær formel | C12 H14 N4 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 3-[(2-cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)amino]-, ethyl ester, 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 3-[(2-cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propenyl)amino]-, ethyl ester (9CI), (E/Z)-3-[(2-Cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propenyl)amino]-1H-Pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Allopurinol Related Compound F (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O4/c1-3-19-11(17)8(5-13)6-14-10-9(7-15-16-10)12(18)20-4-2/h6-7H,3-4H2,1-2H3,(H2,14,15,16) |
| SMIL | CCOC(=O)C(=CNc1[nH]ncc1C(=O)OCC)C#N |
| IUPAC navn | ethyl 5-[(2-cyano-3-ethoxy-3-oxoprop-1-enyl)amino]-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.264 |
| Formel vægt | 278.1015 |