Få mere at vide
(E,Z)-2-Propyl-2-pentenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E,Z) 2-Propyl-2-pentenoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H,9,10)/b7-5+ |
| Formel vægt | 142.0994 |