Få mere at vide
(E)-Tamoxifen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tamoxifen E-isomer |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25+ |
| Formel vægt | 371.2249 |
| Procent renhed | >95% |