missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-Sacubitril Maleic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-Sacubitril Maleic Acid |
| CAS | 2751722-77-5 |
| Molekylær formel | C24 H27 N O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (E)-4-(((2R,4S)-1-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxopentan-2-yl)amino)-4-oxobut-2-enoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO5/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19/h4-14,17,21H,3,15-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)/b14-13-/t17-,21+/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H](C)C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-4-[[(2S,4R)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobut-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.475 |
| Formel vægt | 409.189 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?