Få mere at vide
(E)-Prop-1-en-1-ylphosphonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-Prop-1-en-1-ylphosphonic Acid |
| CAS | 4672-37-1 |
| Molekylær formel | C3H7O3P |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Propene-1-phosphonic Acid, P-1-Propen-1-ylphosphonic Acid, 1-Propenylphosphonic Acid, 2-Propene-3-phosphonic Acid, Propene-1-phosphonic Acid, trans-Propenylphosphonic Acid, Phosphonic acid','1-propenyl- (9CI), Phosphonic acid','propenyl- (7CI','8CI), 1-Propene-1-phosphonic acid, 2-Propene-3-phosphonic acid, Propene-1-phosphonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7O3P/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/b3-2+ |
| SMIL | C/C=C/P(O)(O)=O |
| IUPAC navn | (E)-prop-1-en-1-ylphosphonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.06 |
| Formel vægt | 122.01 |