Få mere at vide
Bochem™ E-Poli reagensglasstandere
Artikelnummer. 10410163
Array:
10 x 10
2 x 10
2 x 12
3 x 12
4 x 12
4 x 6
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10410163
Brand: Bochem™ 10175
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 4 x 12
Holder Rør (16 mm)
Materiale 18/10 E-Poli
Stillinger 48
Diameter (metrisk) åbning 16 mm