Få mere at vide
Bochem™ E-Poli reagensglasstandere
Array:
10 x 10
2 x 10
2 x 12
3 x 12
4 x 12
4 x 6
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 4 x 12 |
| Holder | Rør (16 mm) |
| Materiale | 18/10 E-Poli |
| Stillinger | 48 |
| Diameter (metrisk) åbning | 16 mm |