Få mere at vide
Invitrogen™ E-PAGE™ Midi Protein Gels, 3,7 mm
Artikelnummer. p-7237830
Skift visning
Wells:
48-brønd
96-brønds
Gel procent:
6%
8%
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Gel procent Pakningsstørrelse
10654583 96-brønds 6% Hver
10206172 48-brønd 8% Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10654583 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EP09606
Indeholder
8 E-PAGE™96 geler, 4,5 ml E-PAGE™ Indlæsning af buffer 1 (4X), 1 sommerfugleåbner, 1 E-PAGE™ Blotting Pad
E-PAGE™ Geler er selvstændige, præ-støbte geler, der inkluderer en gelmatrix og elektroder pakket inde i en engangskassette.
E-PAGE Geler er selvstændige, præ-støbte geler, der inkluderer en gelmatrix og elektroder pakket inde i en engangskassette. Proteinadskillelse på en E-PAGE Gel kræver en EBase Integrated Device, en kompakt og automatiseret platform designet til medium- og high-throughput elektroforese.
hver E-PAGE 8 % 48-brønds gel indeholder 48 prøvebaner og 4 markørbaner med en adskillelseslængde på 3,2 cm. E-PAGE 48-brønds geler kan fyldes med en 12- eller 8-kanals pipette eller 4- eller 8-spids robotsystem (Figur 1).
hver E-PAGE 6 % 96-brønds gel indeholder 96 prøvebaner og 8 markørbaner med en 1,6 cm separationslængde. Brøndåbningerne på kassetten er kompatible med standard 96-brønds pladeformat og kan bekvemt indlæses med en flerkanalspipette eller 8-, 12- eller 96-spids væskehåndteringsrobotanordning (Figur 2).
Begge E-PAGE 48 og 96 kassetter kan åbnes for at fjerne gelen til nedstrøms farvning eller blotting (figur 3 og 4). Derudover er hver kassette mærket med en individuel stregkode for at lette identifikation af gelen ved hjælp af kommercielle stregkodelæsere.
Mere om E-PAGE præfabrikeret gelsystem
De Invitrogen E-PAGE præstøbt gelsystem er designet til hurtig, rodfri mellem- og højkapacitetsproteinelektroforese. Den består af E-PAGE præfabrikerede geler, E-Base Integrerede enheder til at køre gelerne, og gratis E-Editor 2.0 software til billedanalyse.
Alt-i-én E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis System er designet til hurtig og bekvem high-throughput gelelektroforese. Med tør præfabrikat E-PAGE gelteknologi, kan du køre proteinprøver på så lidt som 14 minutter. Enheden kommer med forprogrammerede protokoller til begge E-PAGE gel typer.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 6%
Gel størrelse Midi
Gel tykkelse 3.7 mm
Gel Type E-PAGE
Prøveindlæsningsvolumen Op til 20μ L
Adskillelsesområde 10 til 300 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 96-brønds
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 8 geler (1 sæt)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav Opbevares ved stuetemperatur, lad ikke temperaturen falde til under 4 C °eller stige over 40 °C
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 13 cm
Produktlinje E-PAGE
Til brug med (udstyr) E-BASE