Få mere at vide
Invitrogen™ E-PAGE™ Midi Protein Gels, 3,7 mm
Beskrivning
Innehåller
8 E-PAGE™96 geler, 4,5 ml E-PAGE™ Indlæsning af buffer 1 (4X), 1 sommerfugleåbner, 1 E-PAGE™ Blotting Pad
E-PAGE Geler er selvstændige, præ-støbte geler, der inkluderer en gelmatrix og elektroder pakket inde i en engangskassette. Proteinadskillelse på en E-PAGE Gel kræver en EBase Integrated Device, en kompakt og automatiseret platform designet til medium- og high-throughput elektroforese.
hver E-PAGE 8 % 48-brønds gel indeholder 48 prøvebaner og 4 markørbaner med en adskillelseslængde på 3,2 cm. E-PAGE 48-brønds geler kan fyldes med en 12- eller 8-kanals pipette eller 4- eller 8-spids robotsystem (Figur 1).
hver E-PAGE 6 % 96-brønds gel indeholder 96 prøvebaner og 8 markørbaner med en 1,6 cm separationslængde. Brøndåbningerne på kassetten er kompatible med standard 96-brønds pladeformat og kan bekvemt indlæses med en flerkanalspipette eller 8-, 12- eller 96-spids væskehåndteringsrobotanordning (Figur 2).
Begge E-PAGE 48 og 96 kassetter kan åbnes for at fjerne gelen til nedstrøms farvning eller blotting (figur 3 og 4). Derudover er hver kassette mærket med en individuel stregkode for at lette identifikation af gelen ved hjælp af kommercielle stregkodelæsere.
Mere om E-PAGE præfabrikeret gelsystem
De Invitrogen E-PAGE præstøbt gelsystem er designet til hurtig, rodfri mellem- og højkapacitetsproteinelektroforese. Den består af E-PAGE præfabrikerede geler, E-Base Integrerede enheder til at køre gelerne, og gratis E-Editor 2.0 software til billedanalyse.
Alt-i-én E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis System er designet til hurtig og bekvem high-throughput gelelektroforese. Med tør præfabrikat E-PAGE gelteknologi, kan du køre proteinprøver på så lidt som 14 minutter. Enheden kommer med forprogrammerede protokoller til begge E-PAGE gel typer.
Beställningsinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Gel procent | 6% |
| Gel størrelse | Midi |
| Gel tykkelse | 3.7 mm |
| Gel Type | E-PAGE |
| Prøveindlæsningsvolumen | Op til 20μ L |
| Adskillelsesområde | 10 til 300 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende |
| Wells | 96-brønds |
| Adskillelsesmåde | Molekylvægt |
| Mængde | 8 geler (1 sæt) |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.