Få mere at vide
Invitrogen™ E-PAGE™ Midi Protein Gels, 3,7 mm
Beskrivelse
Indeholder
Otte geler, E-PAGE™ loading buffer 1, en kan genbruges E-PAGE™ Blotting pad og en Butterfly Opener.
E-PAGE Geler er selvstændige, præ-støbte geler, der inkluderer en gelmatrix og elektroder pakket inde i en engangskassette. Proteinadskillelse på en E-PAGE Gel kræver en EBase Integrated Device, en kompakt og automatiseret platform designet til medium- og high-throughput elektroforese.
hver E-PAGE 8 % 48-brønds gel indeholder 48 prøvebaner og 4 markørbaner med en adskillelseslængde på 3,2 cm. E-PAGE 48-brønds geler kan fyldes med en 12- eller 8-kanals pipette eller 4- eller 8-spids robotsystem (Figur 1).
hver E-PAGE 6 % 96-brønds gel indeholder 96 prøvebaner og 8 markørbaner med en 1,6 cm separationslængde. Brøndåbningerne på kassetten er kompatible med standard 96-brønds pladeformat og kan bekvemt indlæses med en flerkanalspipette eller 8-, 12- eller 96-spids væskehåndteringsrobotanordning (Figur 2).
Begge E-PAGE 48 og 96 kassetter kan åbnes for at fjerne gelen til nedstrøms farvning eller blotting (figur 3 og 4). Derudover er hver kassette mærket med en individuel stregkode for at lette identifikation af gelen ved hjælp af kommercielle stregkodelæsere.
Mere om E-PAGE præfabrikeret gelsystem
De Invitrogen E-PAGE præstøbt gelsystem er designet til hurtig, rodfri mellem- og højkapacitetsproteinelektroforese. Den består af E-PAGE præfabrikerede geler, E-Base Integrerede enheder til at køre gelerne, og gratis E-Editor 2.0 software til billedanalyse.
Alt-i-én E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis System er designet til hurtig og bekvem high-throughput gelelektroforese. Med tør præfabrikat E-PAGE gelteknologi, kan du køre proteinprøver på så lidt som 14 minutter. Enheden kommer med forprogrammerede protokoller til begge E-PAGE gel typer.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | E-BASE |
| Gel procent | 8% |
| Gel størrelse | Midi |
| Gel tykkelse | 3.7 mm |
| Gel Type | E-PAGE |
| Prøveindlæsningsvolumen | Op til 15μ L |
| Adskillelsesområde | 20 til 220 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende |
| Wells | 48-brønd |
| Adskillelsesmåde | Molekylvægt |
| Vis mere |