Få mere at vide
(E)-Olopatadinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30005068
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005068 1 mg
30005940 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005068 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO5750051MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 949141-22-4
Molekylær formel C21 H23 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 373.87
Synonym (11E)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride (1:1), (E)-Olopatadine Hydrochloride
IUPAC navn 2-[(11E)-11-[3-(dimethylamino)propyliden]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]eddikesyre; hydrochlorid
SMIL Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-Olopatadine hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8+;
Formel vægt 373.1445
Procent renhed >95%