missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-Oct-4-ene-1,8-dioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-Oct-4-ene-1,8-dioic Acid |
| CAS | 48059-97-8 |
| Molekylær formel | C8 H12 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-2H,3-6H2,(H,9,10)(H,11,12)/b2-1+ |
| SMIL | OC(=O)CC\C=C\CCC(=O)O |
| IUPAC navn | (E)-oct-4-enedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.179 |
| Formel vægt | 172.074 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?