Få mere at vide
(E)-Naftifine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-Naftifine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21N/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20/h2-15H,16-17H2,1H3/b11-8+ |
| Formel vægt | 287.1674 |
| Procent renhed | >95% |