Få mere at vide
(E)-N'-[4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propoxy-ethanimidamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triflumizole Metabolite FM-6-1 |
| CAS | 109849-99-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H14 Cl F3 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (E)-N'-[4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propoxy-ethanimidamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClF3N2O/c1-2-5-19-7-11(17)18-10-4-3-8(13)6-9(10)12(14,15)16/h3-4,6H,2,5,7H2,1H3,(H2,17,18) |
| SMIL | CCCOC\C(=N\c1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F)\N |
| IUPAC navn | N-[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propoxy-acetamidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.70057 |
| Vis mere |