Få mere at vide
(E)-N-(4-Bromophenyl)-3-phenyl-2-propenamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-N-(4-Bromophenyl)-3-phenyl-2-propenamide |
| CAS | 134430-89-0 |
| Molekylær formel | C15 H12 Br N O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12BrNO/c16-13-7-9-14(10-8-13)17-15(18)11-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,(H,17,18)/b11-6+ |
| SMIL | Brc1ccc(NC(=O)\C=C\c2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | (E)-N-(4-bromophenyl)-3-phenylprop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.17 |
| Formel vægt | 301.0102 |