missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-N-(3-Methylaminopropyl)-2-thiopheneacrylamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-N-(3-Methylaminopropyl)-2-thiopheneacrylamide Hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2OS.ClH/c1-12-7-3-8-13-11(14)6-5-10-4-2-9-15-10;/h2,4-6,9,12H,3,7-8H2,1H3,(H,13,14);1H/b6-5+; |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?