missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-N-(3-Methylaminopropyl)-2-thiopheneacrylamide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30473839
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473839 250 mg
30481153 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473839 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM286970250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1449108-90-0
Molekylær formel C11H17ClN2OS
Molekylvægt (g/mol) 260.78
Synonym (2E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide Hydrochloride, (E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(2-thienyl)-2-propenamide Hydrochloride
SMIL N#Cc1ccc(N)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-N-(3-Methylaminopropyl)-2-thiopheneacrylamide Hydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16N2OS.ClH/c1-12-7-3-8-13-11(14)6-5-10-4-2-9-15-10;/h2,4-6,9,12H,3,7-8H2,1H3,(H,13,14);1H/b6-5+;
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.