Få mere at vide
(E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide, Mikromol™
Beskrivelse
(E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide |
| CAS | 36700-39-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pyrantel Embonate Imp. B (EP), Pyrantel Embonate Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2OS/c1-12-7-3-8-13-11(14)6-5-10-4-2-9-15-10/h2,4-6,9,12H,3,7-8H2,1H3,(H,13,14)/b6-5+ |
| SMIL | CNCCCNC(=O)\C=C\c1cccs1 |
| IUPAC navn | (E)-N-[3-(methylamino)propyl]-3-thiophen-2-ylprop-2-enamide |
| Vis mere |