Få mere at vide
(E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051408
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051408 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051408 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0449.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide
CAS 36700-39-7
Analyt- eller komponentnavne (E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C11 H16 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyrantel Embonate Imp. B (EP), Pyrantel Embonate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C11H16N2OS/c1-12-7-3-8-13-11(14)6-5-10-4-2-9-15-10/h2,4-6,9,12H,3,7-8H2,1H3,(H,13,14)/b6-5+
SMIL CNCCCNC(=O)\C=C\c1cccs1
IUPAC navn (E)-N-[3-(methylamino)propyl]-3-thiophen-2-ylprop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 224.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 224.0983 g/mol