Få mere at vide
(E)-Mycophenolate Mofetil-d4 (morpholinylethyl-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mycophenolate mofetil-D4 |
| CAS | 1132748-21-0 |
| Molekylær formel | C23 2H4 H27 N O7 |
| Mængde | 0.005 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26 H,5-14H2,1-3H3/b15-4+/i10D2,13D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(OC(=O)CC\C(=C\Cc1c(O)c2C(=O)OCc2c(C)c1OC)\C)C([2 H])([2 H])N3CCOCC3 |
| IUPAC navn | (1,1,2,2-tetradeuterio-2-morpholin-4-ylethyl) (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1 H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.52 |
| Formel vægt | 437.2352 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |