Få mere at vide
(E)-Methyl 9-Iodonon-4-enoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-Methyl 9-Iodonon-4-enoate |
| CAS | 2387483-82-9 |
| Molekylær formel | C10H17IO2 |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17IO2/c1-13-10(12)8-6-4-2-3-5-7-9-11/h2,4H,3,5-9H2,1H3/b4-2+ |
| SMIL | ICCCC/C=C/CCC(OC)=O |
| IUPAC navn | methyl (E)-9-iodonon-4-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.15 |
| Formel vægt | 296.03 |