Få mere at vide
Heidolph™ e-lift
Artikelnummer. 17956692 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
100 til 275 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
17956692 100 til 275 mm
1 options
Artikelnummer. 17956692 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5090010000
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Komfortabelt og sikkert arbejde med det elektriske laboratoriestik e-Lift.
  • Takket være den justerede plade (190 mm x 400 mm) slingrer eller glider magnetomrøreren ikke.
  • Et spil til manuel betjening og en fastgørelse til yderligere støttestænger på laboratoriejackstikket er begge inkluderet - for en sikker fastgørelse af dine opsætninger.
  • Højden kan justeres fra 100 mm til 275 mm, hvilket svarer til et lodret løft på 175 mm.
  • Kompatibel med Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate magnetomrører.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Metal
Højde (metrisk) 100 til 275 mm
Produkttype Jack Lift
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (udstyr) Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate magnetomrører