Få mere at vide
(E)-Hexadec-9-enoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31032514
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31032514 100 mg
31019298 25 mg
31030755 250 mg
31014981 5 mg
31030346 50 mg
31018009 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31032514 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD146662100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-Hexadec-9-enoic acid
CAS 10030-73-6
Molekylær formel C16H30O2
MDL nummer MFCD00067230
Mængde 100 mg
SMIL CCCCCC/C=C/CCCCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 254.41
Procent renhed 98%