Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Ultra Low Range DNA-stige
Beskrivelse
Indeholder
DNA-stige og 1 hætteglas 1X E-Gel™ Prøveindlæsningsbuffer
Invitrogen E-Gel Ultra Low Range DNA Ladder er designet til dimensionering og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA i området fra 10 bp til 300 bp. E-Gel Ultra Low Range DNA Ladder består af ni individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter med et referencebånd på 100 bp for nem orientering.
E-Gel Ultra Low Range DNA Ladder er specifikt formuleret til optimal ydeevne på præstøbte E-Gel agarosegeler.
Højdepunkter ved E-Gel Ultra Low Range DNA Ladder:
- Ydeevne —optimeret til brug på 4% E-Gel agarosegeler
- Skarpe, klare bånd —kromatografi-rensede fragmenter for ensartede og pålidelige resultater, stabile ved stuetemperatur i op til seks måneder
- Klar til brug —forblandet med loading buffer
- Praktisk —forsynet med 1X E-Gel Sample Loading Buffer
- Præcis —en nøjagtig mængde af DNA i hvert bånd
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •2 x 1 mL E-Gel Ultra Low Range DNA-stige • 1,25 mL 1X E-Gel Sample Loading Buffer Opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C i op til 6 måneder. I længere perioder opbevares ved -20 °C. |
| Koncentration | 0,025μ g/μ L |
| Gel Type | Agarose |
| Produkttype | DNA-stige |
| Klar til at indlæse | Ja |
| Prøveindlæsningsvolumen | 1.25 mL |
| Størrelsesområde | 10 til 300 bp |
| Volumen (metrisk) | 2 x 1000μ L |
| Gel kompatibilitet | Double Comb E-Gels, Single Comb E-Gels |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Vis mere |