Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ med SYBR™ Safe Mix Pack
Beskrivelse
E-Gel med SYBR Safe Mix Pack giver forskere mulighed for at prøve alle standardformater E-Gel agarose-geler, der bruger SYBR safe som DNA-farve i din arbejdsgang. SYBR Sikkert farvede geler minimerer eksponering for farlige og mutagene faktorer som ethidiumbromid eller UV-lys. Precast E-Gel agarose-gels med SYBR Safe, kombineret med blålys trans-illumination, tilbyder bedre prøveintegritet og et sikrere arbejdsmiljø.
Fordelene ved at bruge E-Gel agarose-geler med SYBR Safe inkluderer:
- Bedre prøveintegritet—udnytter blålys-excitationsbølgelængden til at minimere DNA-skader i modsætning til UV-lys
- Et sikrere valg—indeholder SYBR Safe DNA-farvning, et sikrere alternativ til ethidiumbromid
- Højtydende—detektering af 3 ng prøve-DNA med en separationstid på så kort som 13 minutter
- Let op-op-kassettedesign—med nem adgang til prøver tillader nem adgang i geléen for nem DNA-prøveudskæring eller overførsel til membraner
- Ingen buffere—E-Gel agarose-geler kræver ikke buffere for at køre
Kassen indeholder:
- E-Gel Agarose Gels med SYBR sikker DNA Gel-farvning, 1%
- E-Gel Agarose-geler med SYBR sikker DNA-gelfarve, 2%
- E-Gel CloneWell II Agarose-geler med SYBR Safe, 0,8%
- E-Gel Double Comb Agarose-geler med SYBR sikker DNA-gelfarve, 1%
- E-Gel Double Comb Agarose-geler med SYBR sikker DNA-gelfarve, 2%
Løbe- og billedbehandlingsenheder
E-Gel agarose-geler med SYBR Safe kræver E-Gel Power Snap eller E-Gel Power Snap Plus elektroforesesystemer til gelløb og visning. Systemerne består af en elektroforeseenhed og et kamera for hurtig og bekvem adskillelse og analyse af E-Gel agarose-gel.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Præfabrikeret Gel |
| Gel procent | 0,8 til 4% |
| Gel Type | E-Gel |
| Adskillelse af | DNA |
| Adskillelsestype | Elektroforese |
| Wells | 11-brønd |
| Mængde | 10 Gels |
| Sterilitet | Ikke-steril |
Må kun benyttes til forskning.