Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Dimensionering af DNA-stige
Artikelnummer. 15756548
Skift visning
Mængde:
100 ansøgninger
Pakningsstørrelse:
100 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15756548 100 ansøgninger 100 tests
1 options
Artikelnummer. 15756548 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10488100
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
DNA-stige og 1 hætteglas 1X E-Gel™ Prøveindlæsningsbuffer
Klar til brug DNA Ladder til brug med rutinepræfabrikeret gennemløb E-Gel™ agarose geler.
Invitrogen E-Gel Sizing DNA Ladder er designet til dimensionering og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA i området fra 50 til 1.500 bp. E-Gel Sizing DNA Ladder består af 19 individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter med referencebånd på 1000, 500 og 200 bp for nem orientering.
E-Gel Sizing DNA Ladder er specifikt formuleret til optimal ydeevne på præstøbte E-Gel agarosegeler.
Højdepunkter ved E-Gel Sizing DNA Ladder:
  • Ydeevne —optimeret til brug på E-Gel SizeSelect ll agarose geler
  • Skarpe, klare —bånd kromatografi-rensede fragmenter for ensartede og pålidelige resultater, stabile ved stuetemperatur i op til seks måneder
  • Klar til brug —forblandet med loading buffer
  • Praktisk —forsynet med 1X E-Gel Sample Loading Buffer
  • Præcis —en nøjagtig mængde af DNA i hvert bånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •2 x 1,25 ml E-Gel-størrelses-DNA-stige
• 1,25 mL 1X E-Gel Sample Loading
Buffer Opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 C °i op til 6 måneder.
I længere perioder opbevares ved -20 °C.
Koncentration 0,002μ g/μ L
Gel Type Agarose
Klar til at indlæse Ja
Prøveindlæsningsvolumen 1.25 mL
Størrelsesområde 50 til 1500 bp
Volumen (metrisk) 2 x 1.25 mL
Gel kompatibilitet Single Comb E-Gels, SizeSelect™ II E-Gels
Mængde 100 ansøgninger
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
Teknologi Individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter
Produkttype DNA-stige