Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ SizeSelect™ II Agarose Geler, 2%
Artikelnummer. 15786548
Skift visning
Mængde:
10 geler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15786548 10 geler Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15786548 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G661012
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Indeholder 10 geler og 1 hætteglas 10X Sample Loading Buffer
Mest bekvem metode til størrelsesvalg af DNA-biblioteker til Next Generation Sequencing-applikationer. Overdæk dit DNA-bibliotek i 3 enkle trin.
Elektroforese ved hjælp af E-Gel SizeSelect II Agarose Gels er en bekvem metode til nøjagtig størrelsesudvælgelse af DNA-biblioteker til næste generations sekventering (NGS ) applikationer. Med E-Gel SizeSelect II-geler, kan du adskille og gendanne DNA til bibliotekskonstruktion i tre nemme trin: indlæs, kør og hent.
E-Gel SizeSelect II agarose geler gør dig i stand til at:
  • Spar tid —uden behov for at forberede en gel og gel-rense efter elektroforese
  • Forenklet DNA-—genvinding hent oprenset DNA direkte fra genvindingsbrønden med en pipette
  • Forbedre resultatkonsistensen —opnå nøjagtigt og ensartet størrelsesvalg
Hurtig og præcis DNA-størrelsesudvælgelse i tre nemme trin
DNA-fragmentbibliotekstørrelse med E-Gel SizeSelect II præfabrikerede geler er en simpel 3-trins procedure, der eliminerer konventionel gelrensning. For at ekstrahere DNA-båndet af interesse skal du lægge prøven i påfyldningsbrøndene, køre gelen, indtil båndet når genvindingsbrøndene, og tage prøven ud. Det resulterende fragmentbibliotek viser en skarp fragmentafskæring og er klar til brug i en NGS arbejdsgang uden behov for genrensning. Flere bånd fra den ene påfyldningsbrønd kan opsamles under den samme gelkørsel.
DNA-fragmentbiblioteker ekstraheret fra E-Gel SizeSelect II geler er kompatibel med Ion Torrent sekventeringsarbejdsgang.
Realtidskontrol af prøven
SYBR Gold II DNA Gel Stain er inkorporeret i selve gelen, så du visuelt kan overvåge DNA-bånds migrationsfremskridt på E-Gel-transilluminatoren med blåt lys Power Snap Elektroforeseanordning. Gelen har referencemærker for bedre kontrol af prøven før prøvegenvindingstrinnet. Hvis mål-DNA'et passerer genvindingsbrønden, tillader Reverse gel-protokollen genindfangning af DNA-båndet.
Giver bedre resultater
Selv en kort eksponering af din DNA-prøve for UV-lys under visualisering kan føre til DNA-skade. Brug af E-Gel SizeSelect II geler sammen med blåt lys transilluminator minimerer risikoen for UV-skader sammenlignet med en konventionel gelrensningsworkflow. Den direkte adgang til din prøve fra udvindingsbrønden giver dig mulighed for at undgå udskæring af gelbåndskiver og risikoen for at miste dit DNA under et gelrensningstrin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible stiger E-Gel™ Dimensionering af DNA-stige
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Gel procent 2%
Gel Type E-Gel
Etiket eller farvestof SYBR Guld
Wells 7-brønd
Mængde 10 geler
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Agarosegel