Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Plus elektroforesesystemer med 1 års standardgaranti
Artikelnummer. 17772069
Skift visning
Type:
E-Gel kamera
Elektroforese anordning
Horisontalt gelelektroforesesystem
Inkluderer:
Elektroforeseenhed med integreret kamera, E-Gel 48 2 % med SYBR Safe, WiFi-dongl
Elektroforeseenhed med integreret kamera, E-Gel 96 1 % med SYBR Safe, WiFi-dongle
Elektroforeseenhed med integreret kamera, WiFi-dongle
Kun elektroforeseanordning
Kun kamera
Gel Type:
E-Gel 48 1% med SYBR Safe
E-Gel 48 2% med SYBR Safe
E-Gel 96 1% med SYBR Safe
E-Gel 96 2% med SYBR Safe
Ikke inkluderet
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Inkluderer Gel Type
17772069 Horisontalt gelelektroforesesystem Elektroforeseenhed med integreret kamera, E-Gel 96 1 % med SYBR Safe, WiFi-dongle E-Gel 96 2% med SYBR Safe
17656895 E-Gel kamera Kun kamera Ikke inkluderet
17866531 Elektroforese anordning Kun elektroforeseanordning Ikke inkluderet
17732069 Horisontalt gelelektroforesesystem Elektroforeseenhed med integreret kamera, WiFi-dongle Ikke inkluderet
17742069 Horisontalt gelelektroforesesystem Elektroforeseenhed med integreret kamera, E-Gel 48 2 % med SYBR Safe, WiFi-dongl E-Gel 48 1% med SYBR Safe
17752069 Horisontalt gelelektroforesesystem Elektroforeseenhed med integreret kamera, E-Gel 96 1 % med SYBR Safe, WiFi-dongle E-Gel 48 2% med SYBR Safe
17762069 Horisontalt gelelektroforesesystem Elektroforeseenhed med integreret kamera, E-Gel 48 2 % med SYBR Safe, WiFi-dongl E-Gel 96 1% med SYBR Safe
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17772069 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G9382
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
E-Gel Power Snap Plus er et integreret E-Gel™ Agarose elektroforesesystem med høj kapacitet, der giver en hurtig, praktisk og strømlinet løsning til analyse af nukleinsyreelektroforese.
Invitrogen E-Gel Power Snap Plus elektroforesesystem er designet til hurtig og praktisk E-Gel agarosegelelektroforese med høj kapacitet, lige fra indlæsning af DNA-prøver til afbildning af gelen. Med den tørre, præfabrikerede E-Gel agarosegelteknologi kan du køre DNA-prøver på så lidt som 10 minutter og observere prøveseparation i realtid. Det er det eneste bordsystem, der problemfrit integrerer DNA-prøveseparation med høj kapacitet og gel-billeddannelse i én arbejdsgang.
Funktionerne i E-Gel Power Snap Plus-elektroforesesystem omfatter:
  • Strømlin elektroforese og billedoptagelse med et alt-i-et-system
  • Kompatibel med 11- til 96-brønds E-Gel agarosegeler
  • Se og optag DNA-prøver i realtid
  • Få adgang til dine billeder overalt ved hjælp af den indbyggede Thermo Fisher Connect og netværkskompatibilitet
Lille, hurtig og kraftfuld
Alt-i-et E-Gel Power Snap Plus-elektroforesesystem indeholder alt, hvad du skal bruge til DNA-gelelektroforese og gelvisualisering i et lille letvægtsbordsystem. Systemet omfatter en elektroforesestrømforsyning, transilluminator med blåt lys, ravgult filter og adapter til 11- til 22-brønds E-Gel agarosegeler. Dette muliggør gelseparation og sporing af prøver i realtid på E-Gel agarosegeler, der er farvet med SYBR Safe eller SYBR Gold II DNA-farver. Enheden leveres med forprogrammerede protokoller til hver type kompatibel E-Gel agarosegel.
Øjeblikkelig optagelse og problemfri integration
Tag billeder af E-Gel agarosegel i høj opløsning med det medfølgende brugervenlige E-Gel Power Snap Plus-kamera. Kameraet er direkte koblet til E-Gel Power Snap elektroforeseenheden og kræver ingen ekstern strømforsyning eller tilslutning til en stationær computer. E-Gel Power Snap Plus-kameraet er også kompatibelt med den medfølgende WiFi-dongle og har en ethernet-port, så du kan eksportere dine forsøgsdata til cloud eller interne servere for maksimal bekvemmelighed.
Uovertruffen bekvemmelighed med tør, præfabrikeret E-Gel agarosegel
Kør DNA-prøver på så lidt som 10 minutter med tørre, præfabrikerede, præfarvede E-Gel agarosegeler. E-Gel dry precast agarose gel-teknologien er hurtig og bekvem og eliminerer ethvert behov for gelforberedelse eller farvning. E-Gel agarosegeler fås i en række forskellige gelprocenter og et udvalg af to DNA-farver. E-Gel Power Snap Plus elektroforeseenhed er kompatibel med E-Gel 48- og E-Gel 96-geler med høj kapacitet og SYBR Safe* . En medfølgende adapter udvider kompatibiliteten til E-Gel præfabrikerede agarosegeler med lav gennemstrømning, inklusive E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel CloneWell II og E-Gel SizeSelect II geler*.
Mere sikre arbejdsgange
Det blå lys, der udsendes af E-Gel Power Snap Plus elektroforeseenhedens transilluminator, sikrer størst mulig sikkerhed for brugeren og prøverne. En kombination af blåt lys og ravgult filter giver også mulighed for at se migrationen af dine prøver i realtid. E-Gel Power Snap Plus-systemet er det perfekte valg til rutinemæssig PCR-fragmentanalyse, genotypebestemmelse og andre anvendelser, der kræver høj gennemstrømning. Kompatibiliteten med E-Gel CloneWell II-geler gør det også til et godt valg for en mere sikker og effektiv kloning af arbejdsgange.
Lavet for bekvemmelighed
Det integrerede E-Gel Power Snap Plus-kamera (fås separat som G9201) med berøringsskærm og indbygget software giver en intuitiv grænseflade til hurtig optagelse og redigering af gelbilleder. Enheden har også indbygget E-Gel 96-dekonvolution til flere mere læsbare formater. Du kan gemme billeder i Power Snap Plus-systemets interne hukommelse, på vores cloud-baserede Thermo Fisher Connect-platform eller på et lokalt netværksdrev for yderligere at optimere dit workflow.
*E-Gel Power Snap Plus-elektroforesesystem understøtter også ethidiumbromid-farvede E-Gel agarosegeler med høj og lav kapacitet. De ethidiumbromid-farvede geler er ikke egnede til billeddannelse med E-Gel Power Snap-kameraet eller realtidsvisning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt E-Gel™ Power Snap-elektroforesesystem startsæt, 96-brønde, 2 %
Detektionsmetode Fluorescens, blåt lys
Til brug med (applikation) Nukleinsyreanalyse
Gel kompatibilitet E-Gel agarosegeler med SYBR-farvestoffer
Køretid 8 til 40 min.
Type Horisontalt gelelektroforesesystem
Gel procent 2%
Gel Type E-Gel 96 2% med SYBR Safe
Inkluderer Elektroforeseenhed med integreret kamera, E-Gel 96 1 % med SYBR Safe, WiFi-dongle
Mængde 1 sæt
garanti 1 års standardgaranti medfølger