Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Lite elektroforesesystem
Description
Lite-systemet, bestående af Power Snap E-Gel™ Lite Electrophoresis Device* og Power Snap E-Gel™ Lite Camera*, muliggør hurtig og bekvem agarose E-Gel™ gelelektroforese for op til 22 prøver pr. kørsel, fra prøveindlæsning til gel-imaging. Ved brug af tør, præfabrikeret agarose E-Gel gelteknologi kan DNA-prøver køres på så lidt som 10 minutter, mens adskillelsen overvåges i realtid. Dette bordsystem integrerer DNA-separation og gel-imaging i en enkelt arbejdsgang.Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap
Funktioner i E-Gel Power Snap Lite Elektroforesesystemet omfatter:
- Strømlinet elektroforese og billedoptagelse i ét integreret system
- DNA- og RNA-separation på så lidt som 10 minutter med tørre, præfabrikerede E-Gel agarose geler
- Touchscreen-interface med forudindstillede protokoller for hurtige, ensartede kørsler
- Realtidsvisning og øjeblikkelige optagelsesbilleder E-Gel agarose af gel
- Genanvendte plastkomponenter til at støtte dine bæredygtighedsmål
Lille, hurtig og kraftfuld
Det alt-i-én E-Gel Power Snap Lite Elektroforesesystem understøtter DNA-gelelektroforese, gelvisualisering og billeddannelse i et kompakt, let bordinstrument. Systemet inkluderer en integreret strømforsyning, blålystransilluminator og ravfilter, hvilket muliggør gel-separation og realtidssporing af prøver på agarose E-Gel geler, der er forudfarvet med SYBR Safe eller SYBR Gold II DNA-farvninger. Det leveres også med forudprogrammerede protokoller for hver tilgængelig E-Gel agarose geltype.
Tørre, præfabrikerede E-Gel agarose geler for ekstra bekvemmelighed
Med tørre, præfabrikerede og forfarvede E-Gel agarose geler kan DNA- eller RNA-prøver køres på så lidt som 10 minutter. Denne teknologi sparer tid og forenkler arbejdsgange ved at eliminere behovet for gelforberedelse og farvning. E-Gel agarose Geler fås i flere gelprocenter og med valg mellem to DNA-farvninger.
E-Gel Power Snap Lite Elektroforesesystemet er kompatibelt med lav-gennemstrømning E-Gel præfabrikerede agarose gels, herunder E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, CloneWell E-Gel II og E-Gel SizeSelect II gels.
Øjeblikkelig billedoptagelse
Det medfølgende E-Gel Power Snap Lite Camera* gør det nemt at styre gel-kørsler og tage billeder i høj opløsning, mens du arbejder. Kameraet docker direkte til E-Gel Power Snap Lite Elektroforese-enheden og kræver hverken ekstern strømforsyning eller stationær computer-forbindelse, så du kan styre hele gel-kørsels-workflowet direkte ved laboratoriet.
Designet for bekvemmelighed
E-Gel Power Snap Lite Camera touchscreen og den indbyggede software muliggør en intuitiv grænseflade til hurtig billedoptagelse og redigering. Billeder kan gemmes i kameraets interne hukommelse i flere måneders brug eller nemt overføres til en ekstern USB lagringsenhed. E-Gel Power Snap Lite Camera inkluderer en automatisk gel-optagelsesarbejdsgang, der gør det muligt at tage flere billeder på bestemte tidspunkter, mens du er væk fra laboratoriet. Når du vender tilbage, er dine billeder tilgængelige i det interne billedgalleri.
Et ideelt valg til kloningsarbejdsgange
Den blålys-transilluminator i E-Gel Power Snap Lite Elektroforese-enheden hjælper med at maksimere brugerens sikkerhed og kan forbedre kloningseffektiviteten sammenlignet med ethidiumbromid/UV, når det bruges med E-Gel CloneWell II-geler agarose .
Produktgaranti
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Lite-systemet og dets individuelle komponenter inkluderer en 12-måneders garanti.
*Lite Device er kun kompatibel med Power Snap E-Gel Lite Camera. Ingen af produkterne er kompatible med andre kameraer i Power Snap E-Gel familien. Begge produkter er udelukkende beregnet til E-Gel agarose gelelektroforese og billeddannelse.E-Gel Power Snap
Specifications
Specifications
| Buffer | Ingen buffer nødvendig |
| Volumen | Op til 22 prøver i E-Gel Agarose-gel |
| Detektionsmetode | Fluorescens i blåt lys |
| Til brug med (applikation) | Gelelektroforese, Nukleinsyreanalyse, Demonstrer vandret gelelektroforese for studerende |
| Til brug med (udstyr) | Ingen afhængigheder |
| Gel kompatibilitet | E-Gel Agarose geler med SYBR farvestoffer |
| Gel størrelse | 10 x 8 cm |
| Maks. Strøm | 1.87 A |
| Produktlinje | E-Gel |
| Køretid | 5 til 30 minutter. |
| Show More |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.