Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap-elektroforesesystem
Artikelnummer. 15783688
Skift visning
Mængde:
1 system
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15783688 1 system Hver
1 options
Artikelnummer. 15783688 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G8300
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Indeholder
E-Gel Power Snap-elektroforeseenhed, E-Gel Power Snap-kamera, orange briller, E-Gel Go! agarosegeladapter, regionsspecifikt kabel med strømadapter.
Alt-i-et system designet til hurtig og bekvem E-Gel™ Agarosegelelektroforese, fra DNA-prøveladning til gelbillede.
Alt-i-et Invitrogen E-Gel Power Snap elektroforesesystem er designet til hurtig og bekvem E-Gel agarosegelelektroforese, fra DNA-prøveindlæsning til gelbillede. Med den tørre, præfabrikerede E-Gel agarosegelteknologi kan du køre DNA-prøver på så lidt som 10 minutter og observere prøveseparation i realtid. Det er det eneste bordsystem, der problemfrit integrerer DNA-prøveseparation og gel-billeddannelse i én arbejdsgang.
Funktionerne i E-Gel Power Snap elektroforesesystem omfatter:
  • Strømlin elektroforese og billedoptagelse med et alt-i-et-system
  • Adskil DNA på så lidt som 10 minutter med tørre, præfabrikerede E-Gel agarosegeler
  • Se og optag DNA-prøver i realtid
  • Designet til effektiv og praktisk bordpladebrug
Lille, hurtig og kraftfuld
Alt-i-et E-Gel Power Snap elektroforesesystem indeholder alt, hvad du skal bruge til DNA-gelelektroforese og gelafbildning i et lille letvægtsbordsystem. Elektroforeseenheden indeholder en strømforsyning, en transilluminator med blåt lys og et ravgult filter. Dette muliggør gelseparation og sporing af prøver i realtid på E-Gel agarosegeler, der er farvet med SYBR Safe eller SYBR Gold II DNA-farver. Elektroforeseenheden leveres med forprogrammerede protokoller til hver type tilgængelig E-Gel agarosegel.
Øjeblikkelig billedoptagelse
Tag billeder af E-Gel agarosegel i høj opløsning, mens du er på farten, med det medfølgende brugervenlige E Gel Power Snap-kamera. Kameraet er direkte koblet til elektroforeseenheden og kræver ingen ekstern strømforsyning eller tilslutning til en stationær computer. Det giver frihed til at tage billeder på stedet uden at forlade bænken.
Lavet til bekvemmelighed
Berøringsskærmen på E-Gel Power Snap-kameraet og den indbyggede software giver en intuitiv grænseflade til hurtig optagelse og redigering af gelbilleder. Gem billeder ved hjælp af den interne Power Snap-hukommelse gennem flere måneders brug af kameraet, eller overfør nemt billederne til en ekstern USB-hukommelsesenhed.
Uovertruffen bekvemmelighed med tørre præfabrikerede E-Gel agarosegeler
Kør DNA-prøver på så lidt som 10 minutter med tørre, præfabrikerede, præfarvede E-Gel agarosegeler. E-Gel tør præfabrikeret agarosegel-teknologi giver hastighed og bekvemmelighed ved at eliminere ethvert behov for gelforberedelse eller farvning. E-Gel agarosegeler fås i en række forskellige gelprocenter og med et udvalg af to DNA-farver.
E-Gel Power Snap elektroforesesystem er kompatibelt med alle præfabrikerede E-Gel agarosegeler med lav kapacitet, herunder E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel Go!, E-Gel CloneWell II og E-Gel SizeSelect II-geler*.
Ideel til kloning af arbejdsgange
Det blå lys, der udsendes af E-Gel Power Snap elektroforeseenhedens transilluminator, sikrer størst mulig sikkerhed for brugeren og resulterer i forbedret kloningseffektivitet i forhold til ethidiumbromid/UV, når det bruges sammen med E-Gel CloneWell II Agarose-geler.
*E-Gel Power Snap elektroforesesystem understøtter også ethidiumbromid-farvede E-Gel agarosegelkassetter med enkeltkam og dobbeltkam. De ethidiumbromid-farvede geler er ikke egnede til billeddannelse med E-Gel Power Snap-kameraet.
garanti
1 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 1 elektroforeseenhed
• 1 kameraenhed
• 1 strømadapter
• 1 par briller
• 1 E-Gel Go! Adapter
Type Horisontalt gelelektroforesesystem
Mængde 1 system
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Maks. Spænding 48 VDC