Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforesesystem startsæt, SYBR Sikker 1 %
Mængde:
1 Sæt
Beskrivelse
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, SYBR Safe 1.2%, provides everything you need to quickly start using precast 1.2% E-Gel agarose gels with SYBR Safe on the system for a streamlined gel electrophoresis and gel imaging workflow.
- Giver alt det nødvendige for hurtigt at begynde at bruge præfabrikerede 1,2% E-Gel agarosegeler med SYBR Sikker på systemet
- Til en strømlinet gelelektroforese og gel-billeddannelsesworkflow
Inkluderer
- 10 E-Gel agarose geler med SYBR Sikker, 1 % (A42100)
- E-Gel Power Snap Elektroforesesystem (G8300)
- E-Gel 1 Kb Plus DNA-stige med E-Gel prøveindlæsningsbuffer, 1X (10488090)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • 1 electrophoresis device • 1 camera device • 10 E-Gel agarose gels with SYBR Safe, 1% • 1 vial E-Gel 1 kb Plus DNA Ladder • 1 power adapter • 1 pair of viewing glasses Store at room temperature. |
| Type | Elektroforesesystem startsæt |
| Mængde | 1 Sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Maks. Spænding | 48 VDC |
| Spænding | 240 VAC |