Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforesesystem startsæt, SYBR Sikker 2 %
Artikelnummer. 17856531
Skift visning
Mængde:
1 Sæt
Artikelnummer. Mængde
17856531 1 Sæt
1 options
Artikelnummer. 17856531 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G8322ST
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Giver alt det nødvendige for hurtigt at begynde at bruge præfabrikerede 2% E-Gel agarosegeler med SYBR Sikker på systemet for en strømlinet gelelektroforese og gel-billeddannelsesworkflow.
Invitrogen E-Gel Power Snap Elektroforese System Starterkittet, Safe 2%, giver dig alt, SYBR hvad du behøver for hurtigt at begynde at bruge præfabrikerede 2% E-Gel agarose-geler med SYBR Safe på systemet for en strømlinet gelelektroforese og gelbilleddannelse.
Kittet inkluderer:
  • 10 E-Gel agarose-geler med SYBR Safe, 2% (Kat. Nej. A42135)
  • E-Gel Power Snap Elektroforesesystem (Kat. Nej. G8300)
  • E-Gel 50 bp DNA-stige med E-Gel prøveindlæsningsbuffer (1X) (Kat. Nej. 10488099)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 1 elektroforeseenhed,
• 1 kameraenhed
• , 10 E-Gel agarosegeler med SYBR Safe, 2%
• 1 flaske, E-Gel 50 bp DNA-stige,
• 1 strømadapter
• , 1 par briller
. Opbevar ved stuetemperatur.
Type Elektroforesesystem startsæt
Mængde 1 Sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Maks. Spænding 48 VDC
Spænding 240 VAC