Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforesesystem startsæt, EX DC 1 %
Artikelnummer. 17105989
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. 17105989
Brand: Invitrogen™ G8331ST
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforesesystem startsæt, EX DC 1%, giver alt hvad du behøver for hurtigt at komme i gang med at bruge precast E-Gel™ EX Double Comb 1% agarose geler på systemet for en strømlinet gelelektroforese og gel billeddannelses workflow.
Sættet indeholder:
  • Ti E-Gel™ EX Double Comb Agarose Gels, 1% (Kat. Nr. A42345)
  • E-Gel™ Power Snap Elektroforesesystem (kat.nr. G8300)
  • E-Gel™ 1-Kb Plus Express DNA-stige med E-Gel™ Prøveindlæsningsbuffer (1X) (kat. nr. 10488091)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Ten E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 1% (Kat. Nr. A42345)
• E-Gel Power Snap Elektroforesesystem (kat.nr. G8300)
• E-Gel 1-Kb Plus Express DNA-stige med E-Gel prøveindlæsningsbuffer (1X) (kat. nr. 10488091)
Opbevares ved stuetemperatur.
Type Elektroforesesystem startsæt
Mængde 1 sæt