Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforesesystem startsæt, DC Safe 2 %
Mængde:
1 sæt
Beskrivelse
Sættet indeholder:
- Ti E-Gel™ Double Comb Agarose Gels med SYBR Sikker DNA-gelfarvning, 2 % (kat.nr. A42348)
- E-Gel™ Power Snap Elektroforesesystem (kat.nr. G8300)
- E-Gel™ Low Range Kvantitativ DNA-stige med E-Gel™ Prøveindlæsningsbuffer (1X) (kat. nr. 12373031)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Ti E-Gel Double Comb Agarose Gels med SYBR Sikker DNA-gelfarvning, 2 % (kat.nr. A42348) • E-Gel Power Snap Elektroforesesystem (kat.nr. G8300) • E-Gel Low Range Kvantitativ DNA-stige med E-Gel prøveindlæsningsbuffer (1X) (Kat. nr. 12373031) Opbevares ved stuetemperatur. |
| Gel størrelse | Mini |
| Type | Elektroforesesystem startsæt |
| Mængde | 1 sæt |