Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforesesystem startsæt, DC Safe 1 %
Artikelnummer. 17125989
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. 17125989
Brand: Invitrogen™ G8371ST
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforesesystem startsæt, DC Safe 1%, giver alt, hvad du behøver for hurtigt at begynde at bruge præfabrikerede 1% E-Gel™ Double Comb Agarose Gels med SYBR Sikker DNA-gelfarvning på systemet for en strømlinet gelelektroforese og gel-billeddannelsesworkflow.
Sættet indeholder:
  • Ti E-Gel™ Double Comb Agarose Gels med SYBR Sikker DNA-gelfarvning, 1 % (kat.nr. A42347)
  • E-Gel™ Power Snap Elektroforesesystem (kat.nr. G8300)
  • E-Gel™ 1-Kb Plus Express DNA-stige med E-Gel™ Prøveindlæsningsbuffer (1X) (kat. nr. 10488091)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Ti E-Gel Double Comb Agarose Gels med SYBR Sikker DNA-gelfarvning, 1 % (kat.nr. A42347)
• E-Gel Power Snap Elektroforesesystem (kat.nr. G8300)
• E-Gel 1-Kb Plus Express DNA-stige med E-Gel prøveindlæsningsbuffer (1X) (kat. nr. 10488091)
Opbevares ved stuetemperatur.
Gel størrelse Mini
Type Elektroforesesystem startsæt
Mængde 1 sæt