Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforesesystem startsæt, EX 2 %
Artikelnummer. 15796558
Skift visning
Mængde:
1 Sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15796558 1 Sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 15796558 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G8342ST
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Indeholder
E-Gel Power Snap-elektroforeseenhed, E-Gel Power Snap-kamera, orange briller, E-Gel Go! agarosegeladapter, regionsspecifikt kabel med strømadapter.
Systemstarter for hurtigt og bekvemt E-Gel™ agarosegelelektroforese, fra DNA-prøveladning til gelbillede. Inkluderer E-Gel EX 2% agarosegeler.
Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, 2%, giver alt, EX hvad du behøver for hurtigt at begynde at bruge præfabrikerede E-Gel EX 2% agarose-geler på systemet for en strømlinet gelelektroforese og gelbilleddannelse.
Kittet inkluderer:
  • 10 E-Gel EX agarose-geler, 2% (Kat. Nej. G401002)
  • E-Gel Power Snap Elektroforesesystem (Kat. Nej. G8300)
  • E-Gel 50 bp DNA-stige med E-Gel prøveindlæsningsbuffer (1X) (Kat. Nej. 10488099)
  • Gel-åbningskniv (Kat. Nej. EI9010)
garanti
1 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 1 elektroforeseenhed, 1 kameraapparat•
, 10 E-Gel-geler, EX 2%
• 1 flaske, E-Gel 50 bp DNA-stige,
• 1 strømadapter
•, 1 par glas
•, 1 kniv
, opbevar ved stuetemperatur.
•
Type Elektroforesesystem startsæt
Mængde 1 Sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Maks. Spænding 48 VDC
Spænding 240 VAC