Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforesesystem startsæt, EX 1 %
Beskrivelse
Indeholder
E-Gel Power Snap-elektroforeseenhed, E-Gel Power Snap-kamera, orange briller, E-Gel Go! agarosegeladapter, regionsspecifikt kabel med strømadapter.
Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, 1%, giver alt, EX hvad du behøver for hurtigt at begynde at bruge præfabrikerede E-Gel EX 1% agarose-geler på systemet for en strømlinet gelelektroforese og gelbilleddannelse.
Kittet inkluderer:
- 10 E-Gel EX agarose-geler, 1% (Cat. Nej. G401001)
- E-Gel Power Snap Elektroforesesystem (Kat. Nej. G8300)
- E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-stige med E-Gel prøveindlæsningsbuffer (1X) (Kat. Nej. 10488091)
- Gel-åbningskniv (Kat. Nej. EI9010)
garanti
1 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • 1 elektroforeseenhed, • 1 kamera, • 10 E-Gel EX 1% gels, • 1 hætteglas, E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder, • 1 strømadapter• , 1 par glas •, 1 kniv , opbevar ved stuetemperatur. |
| Gel størrelse | Mini |
| Type | Elektroforesesystem startsæt |
| Mængde | 1 Sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Maks. Spænding | 48 VDC |
| Spænding | 240 VAC |