Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap-elektroforeseenhed
Artikelnummer. 15754028
Skift visning
Mængde:
1 Enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15754028 1 Enhed Hver
1 options
Artikelnummer. 15754028 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G8100
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Indeholder
E-Gel Power Snap elektroforeseenhed, orange visningsbriller, E-Gel Go! agarosegeladapter, regionsspecifikt kabel med strømadapter.
Designet til hurtig og bekvem E-Gel™ agarosegelelektroforese, fra DNA-prøveladning til gelbillede.
Invitrogen E-Gel Power Snap Elektroforeseenheden er designet til hurtig og bekvem E-Gel agarose gel-elektroforese, fra indlæsning af DNA-prøver til gelvisning. Med den tørre, præfabrikerede E-Gel agarosegelteknologi kan du køre DNA-prøver på så lidt som 10 minutter og observere prøveseparation i realtid. Det er den eneste bordplade-enhed, der sømløst integrerer DNA-prøveseparation og gelvisualisering i én arbejdsgang.
Funktioner ved E-Gel Power Snap Elektroforeseenheden omfatter:
  • Adskil DNA på så lidt som 10 minutter med tør præfabrikeret E-Gel EX agarose-gels
  • Se DNA-prøvens migration i realtid
  • Lille fodaftryk til praktisk bordpladebrug
  • Strømlinet elektroforesesystem med integreret billedvisualisering
Lille, hurtig og kraftfuld
Den alt-i-en E-Gel Power Snap Elektroforeseenhed leverer alt, hvad du behøver til DNA-gelelektroforese og gelvisualisering i et lille, let bordsystem. Systemet omfatter en elektroforesestrømforsyning, en transilluminator med blåt lys og et ravgult filter. Dette muliggør gel-separation og realtidssporing af prøver på E-Gel agarose-geler, der er forfarvet med SYBR Safe eller SYBR Gold II DNA-farvninger. Enheden leveres med forprogrammerede protokoller til hver type kompatibel E-Gel agarosegel.
Uovertruffen bekvemmelighed med tørre, præfabrikerede E-Gel agarosegeler
Kør DNA-prøver på så lidt som 10 minutter med tørre, præfabrikerede, præfarvede E-Gel agarosegeler. E-Gel dry precast agarose gel-teknologien er hurtig og bekvem og eliminerer ethvert behov for gelforberedelse eller farvning. E-Gel agarosegeler fås i en række forskellige gelprocenter og et udvalg af to DNA-farver. E-Gel Power Snap Elektroforese-enheden er kompatibel med alle lav-gennemstrømning E-Gel præfabrikerede agarose-geler, herunder E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel, E-Gel Go! CloneWell II og E-Gel SizeSelect II gels*.
Ideel til kloning af arbejdsgange
Det blå lys, der udsendes af E-Gel Power Snap Elektroforeseenhedens transilluminator, sikrer maksimal mulig sikkerhed for brugeren og resulterer i forbedret kloningseffektivitet i forhold til ethidiumbromid/UV, når det bruges sammen med E-Gel CloneWell II agarosegeler.
Udvid mulighederne for billedoptagelse
E-Gel Power Snap Elektroforeseenheden, når den kombineres med E Gel Power Snap Camera (tilgængelig separat, Cat. Nej. G8200), muliggør øjeblikkelig og realtidsoptagelse af højtopløselige E Gel agarose-gelbilleder på farten. Kameraet er direkte koblet til elektroforeseenheden og kræver ingen ekstern strømforsyning eller tilslutning til en stationær computer. Det giver frihed til at tage billeder på stedet uden at forlade bænken.
*E-Gel Power Snap Elektroforeseenheden understøtter også ethidiumbromidfarvede E-Gel enkeltkam og dobbeltkam agarose gel-kassetter. De ethidiumbromidfarvede geler egner sig ikke til billeddannelse med E-Gel Power Snap Camera.
garanti
1 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 1 elektroforeseenhed
•, 1 strømadapter•
, 1 par glas
, Opbevar ved stuetemperatur.
Type Horisontalt elektroforesesystem
Mængde 1 Enhed