Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforese-enhedsstartsæt, SizeSelect II 2 %
Beskrivelse
Indeholder
E-Gel Power Snap elektroforeseenhed, orange visningsbriller, E-Gel Go! agarosegeladapter, regionsspecifikt kabel med strømadapter.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit with 2% E-Gel SizeSelect II agarose gels provides everything you need for faster and more effective DNA fragment library size selection in a next-generation sequencing (NGS) workflow.
De Invitrogen E-Gel Power Snap Elektroforese-enhedsstartsæt med 2 % E-Gel SizeSelect II-agarosegeler giver alt, hvad du har brug for til hurtigere og mere effektiv udvælgelse af DNA-fragmentbibliotekets størrelse i en næste generations sekventering (NGS ) arbejdsgang.
Sættet indeholder:
- 10 E-Gel SizeSelect II agarosegeler, 2% (kat.nr. G661012)
- E-Gel Power Snap Elektroforeseanordning (kat.nr. G8100)
- E-Gel Sizing DNA Ladder (Kat. nr. 10488100)
garanti
1 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • 1 electrophoresis device • 10 E-Gel SizeSelect II gels • 1 vial E-Gel Sizing DNA Ladder • 1 power adapter • 1 pair of viewing glasses Store at room temperature. |
| Type | Elektroforesesystem startsæt |
| Mængde | 1 Sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Maks. Spænding | 48 VDC |
| Spænding | 240 VAC |