Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforese-enhedsstartsæt, SYBR Sikker 2 %
Artikelnummer. 17750469
Mængde:
1 Sæt
Artikelnummer. 17750469
Brand: Invitrogen™ G8122ST
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver alt det nødvendige for hurtigt at begynde at bruge præfabrikerede 2% E-Gel agarosegeler med SYBR Sikker på enheden.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SYBR Safe 2%, provides everything you need to quickly start using precast 2% E-Gel agarose gels with SYBR Safe on the device.
  • Giver alt det nødvendige for hurtigt at begynde at bruge præfabrikerede 2% E-Gel agarosegeler med SYBR Sikker på enheden
Inkluderer
  • 10 E-Gel agarose geler med SYBR Sikker, 2 % (A42135)
  • E-Gel Power Snap Elektroforeseenhed (G8100)
  • E-Gel 50 bp DNA-stige med E-Gel prøveindlæsningsbuffer, 1X (10488099)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 1 electrophoresis device
• 10 E-Gel agarose gels with SYBR Safe, 2%
• 1 vial E-Gel 50 bp DNA Ladder
• 1 power adapter
• 1 pair of viewing glasses
Store at room temperature.
Gel størrelse Mini
Type Elektroforese-enhedsstartsæt
Mængde 1 Sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Maks. Spænding 240 VAC