Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforese-enhedsstartsæt, SYBR Sikker 1 %
Beskrivelse
Invitrogen E-Gel Power Snap Elektroforese Device Starter Kit, Safe 1%, giver alt, SYBR hvad du behøver for hurtigt at begynde at bruge præfabrikerede 1% E-Gel agarose-geler med SYBR Safe på enheden.
Kittet inkluderer:
- 10 E-Gel agarose-geler med SYBR Safe, 1% (Kat. Nej. A42100)
- E-Gel Power Snap Elektroforeseenhed (Kat. Nej. G8100)
- E-Gel 1 Kb Plus DNA-stige med E-Gel prøveindlæsningsbuffer (1X) (Kat. Nej. 10488090)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • 1 elektroforeseenhed, 10 E-Gel agarosegeler med SYBR Safe, 1%• 1 flaske, E-Gel 1 kb Plus DNA Ladder• , 1 strømadapter• , 1 par briller , Opbevar ved stuetemperatur. • |
| Produktlinje | E-Gel |
| Type | Elektroforesesystem Startersæt |
| Mængde | 1 Sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Maks. Spænding | 240 VAC |