Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforese-enhedsstartsæt, EX DC 2 %
Mængde:
1 Sæt
Beskrivelse
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX DC 2%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX Double Comb 2% agarose gels on the device.
Sættet indeholder:
- Ti E-Gel™ EX Double Comb Agarose Gels, 2% (Kat. Nr. A42346)
- E-Gel™ Power Snap Elektroforeseanordning (kat.nr. G8100)
- E-Gel™ 50-bp DNA-stige med E-Gel™ Prøveindlæsningsbuffer (1X) (kat. nr. 10488099)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • Ten E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 2% (Cat. No. A42346) • E-Gel Power Snap Electrophoresis Device (Cat. No. G8100) • E-Gel 50-bp DNA Ladder with E-Gel Sample Loading Buffer (1X) (Cat. No. 10488099) Store at room temperature. |
| Type | Elektroforesesystem startsæt |
| Mængde | 1 Sæt |