Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforese-enhedsstartsæt, EX DC 1 %
Artikelnummer. 17165979
Mængde:
1 Sæt
Artikelnummer. 17165979
Brand: Invitrogen™ G8131ST
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforese-enhedsstartsæt, EX DC 1%, giver alt hvad du behøver for hurtigt at komme i gang med at bruge precast E-Gel™ EX Double Comb 1% agarosegeler på enheden.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX DC 1%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX Double Comb 1% agarose gels on the device.
Sættet indeholder:
  • Ti E-Gel™ EX Double Comb Agarose Gels, 1% (Kat. Nr. A42345)
  • E-Gel™ Power Snap Elektroforeseanordning (kat.nr. G8100)
  • E-Gel™ 1-Kb Plus Express DNA-stige med E-Gel™ Prøveindlæsningsbuffer (1X) (kat. nr. 10488091)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Ten E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 1% (Cat. No. A42345)
• E-Gel Power Snap Electrophoresis Device (Cat. No. G8100)
• E-Gel 1-Kb Plus Express DNA Ladder with E-Gel Sample Loading Buffer (1X) (Cat. No. 10488091)
Store at room temperature.
Gel størrelse Mini
Type Elektroforesesystem startsæt
Mængde 1 Sæt