Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforeseenhedsstartsæt, DC Safe 2 %
Artikelnummer. 17195979
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17195979 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17195979 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G8172ST
De Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforese-enhedsstartsæt, DC Safe 2%, giver alt hvad du behøver for hurtigt at komme i gang med at bruge præfabrikerede E-Gel™ Double Comb Agarose Gels med SYBR Sikker DNA Gel-farve på enheden.
Sættet indeholder:
  • Ti E-Gel™ Double Comb Agarose Gels med SYBR Sikker DNA-gelfarvning, 2 % (kat.nr. A42348)
  • E-Gel™ Power Snap Elektroforeseanordning (kat.nr. G8100)
  • E-Gel™ Low Range Kvantitativ DNA-stige med E-Gel™ Prøveindlæsningsbuffer (1X) (kat. nr. 12373031)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Ti E-Gel Double Comb Agarose Gels med SYBR Sikker DNA-gelfarvning, 2 % (kat.nr. A42348)
• E-Gel Power Snap Elektroforeseanordning (kat.nr. G8100)
• E-Gel Low Range Kvantitativ DNA-stige med E-Gel prøveindlæsningsbuffer (1X) (Kat. nr. 12373031)
Opbevares ved stuetemperatur.
Type Elektroforesesystem startsæt
Mængde 1 sæt