Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforese-enhedsstartsæt, CloneWell II 0,8 %
Beskrivelse
Indeholder
E-Gel Power Snap elektroforeseenhed, orange visningsbriller, E-Gel Go! agarosegeladapter, regionsspecifikt kabel med strømadapter.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit with 0.8% E-Gel CloneWell II agarose gels provides everything you need for faster and more effective DNA fragment isolation in a cloning workflow.
De Invitrogen E-Gel Power Snap Elektroforese-enhedsstartsæt med 0,8 % E-Gel CloneWell II agarosegeler giver alt, hvad du har brug for til hurtigere og mere effektiv DNA-fragmentisolering i en kloningsarbejdsgang.
Sættet indeholder:
- 10 E-Gel CloneWell II agarose geler med SYBR Sikker, 0,8 % (kat.nr. G661818)
- E-Gel Power Snap Elektroforeseanordning (kat.nr. G8100)
- E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-stige med E-Gel prøveindlæsningsbuffer (1X) (kat. nr. 10488091)
garanti
1 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • 1 electrophoresis device • 10 E-Gel CloneWell II gels • 1 vial E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder • 1 power adapter • 1 pair of viewing glasses Store at room temperature. |
| Type | Elektroforesesystem startsæt |
| Mængde | 1 Sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Maks. Spænding | 48 VDC |
| Spænding | 240 VAC |