Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Kamera
Beskrivelse
Indeholder
E-Gel Power Snap Kamera
E-Gel Power Snap Kameraet er designet til hurtig og ubesværet E-Gel agarosegel billedoptagelse og dokumentation, når det bruges sammen med E-Gel Power Snap Elektroforeseenhed (G8100)* . Den kabelfrie E-Gel, der er nem at docke Power Snap Kameraet integreres problemfrit i enheden, hvilket muliggør øjeblikkelig billedoptagelse under løbeturen uden afbrydelse af arbejdsgangen.
E-Gel Power Snap Kameraet er optimeret til brug med E-Gel EX , E-Gel SYBR Sikker, E-Gel Go! , E-Gel CloneWell II og E-Gel SizeSelect II geler og er ikke kompatibel med ethidiumbromid-farvede geler.
Egenskaber ved E-Gel Power Snap Kameraet inkluderer:
- Tag billeder af E-Gel agarosegel i høj opløsning med det samme
- Juster gelbilleder med letanvendelig indbygget software
- Gem måneders gel-billedfiler ved hjælp af intern kamerahukommelse
- Komplet walk-away workflow med auto-capture funktion
Øjeblikkelig optagelse og problemfri integration
Tag billeder i høj opløsning af E-Gel agarosegel på farten med den brugervenlige E Gel Power Snap Kamera. Kameraet er direkte docket til E-Gel Power Snap Elektroforese-enhed, der ikke kræver ekstern strømforsyning eller forbindelse til en stationær computer. Dette giver friheden til at tage billeder med det samme, på stedet, uden at forlade bænken.
Ubesværet brug
Dette digitale farvekamera med høj opløsning optager automatisk E-Gel agarosegel-billeder ved optimale eksponeringsindstillinger uden behov for fokusering eller billed-/geljusteringer. Det autoeksponerede billede kan finjusteres manuelt, hvis det er nødvendigt.
Lavet for bekvemmelighed
Den integrerede E-Gel Power Snap Kameraets berøringsskærm og indbygget software giver en intuitiv grænseflade til hurtig gel-billedoptagelse og redigering. Gem billeder ved hjælp af Power Snap intern hukommelseslagring gennem måneders kamerabrug eller overfør nemt billederne til en ekstern USB hukommelsesenhed.
Frihed til at gå væk
E-Gel Power Snap Kameraet har en automatisk geloptagelses workflow. Dette gør det muligt at tage flere billeder med forskellige tidsintervaller, efter du er gået væk. Find alle dine billeder gemt i det interne billedgalleri, når du vender tilbage.
*E-Gel Power Snap Kameraet er kun designet til E-Gel agarosegel-billeddannelse og fungerer kun, når det bruges sammen med E-Gel Power Snap Elektroforeseanordning.
garanti
1 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Type | E-Gel kamera |
| Mængde | 1 kamera |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |