Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Højgennemstrømningsblandingspakke
Beskrivelse
E-Gel High-Throughput Mix Pack giver forskere mulighed for at prøve alle vores højkapacitetsformat E-Gel agarose-geler. Disse geler bruges SYBR som en DNA-farvning for at minimere eksponering for farlige og mutagene faktorer som ethidiumbromid eller UV-lys. Precast E-Gel agarose-gels med SYBR Safe, kombineret med blålys trans-illumination, tilbyder bedre prøveintegritet og et sikrere arbejdsmiljø.
Fordelene ved at bruge E-Gel agarose-geler med SYBR Safe inkluderer:
- Bedre prøveintegritet—Blå lys-excitation af bølgelængde minimerer DNA-skader i modsætning til UV-lys
- Et sikrere valg—indeholder SYBR Safe DNA-farvning, et sikrere alternativ til ethidiumbromid
- Højtydende—detektering af 3 ng prøve-DNA med en separationstid på så kort som 12 minutter
- Ingen buffere—E-Gel agarose-geler kræver ikke buffere for at køre
Kassen indeholder:
- E-Gel 48 Agarose-geler med SYBR sikker DNA-gelfarvning, 1%
- E-Gel 48 Agarose-geler med SYBR sikker DNA-gelfarve, 2%
- E-Gel 96 Agarose-geler med SYBR sikker DNA-gelfarvning, 1%
- E-Gel 96 Agarose-geler med SYBR sikker DNA-gelfarve, 2%
Løbe- og billedbehandlingsenheder
Højkapacitets E-Gel agarose-geler med SYBR Safe kræver E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis System til gel-løb og visning. Systemet består af en elektroforeseenhed og et kamera for hurtig og bekvem adskillelse og analyse af E-Gel agarosegel.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Præfabrikeret Gel |
| Gel Type | E-Gel |
| Adskillelse af | DNA |
| Adskillelsesområde | 100 til 2000 BP |
| Adskillelsestype | Elektroforese |
| Mængde | 8 Gels |
| Sterilitet | Ikke-steril |
Må kun benyttes til forskning.