Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ EX Mix Pack
Beskrivelse
- Disse præfabrikerede agarose-geler er designet til ultrasensitiv og bekvem DNA-prøveelektroforese på så lidt som otte minutter
- Påvist 1 ng DNA-prøve
- Fuldstændig DNA-prøveseparation på otte minutter
- Åbenbart kassettedesign giver nem adgang i geléen for nem DNA-prøveudtagelse eller overførsel til membraner
- Prefabrikerede E-Gel agarose-geler er klar til brug og kræver ikke gelforberedelse eller ekstra buffere
- E-Gel agarose-geler kræver ikke buffere for at køre
Mix Pack inkluderer:
- E-Gel EX Agarose Gels, 1%
- E-Gel EX Agarose Gels, 2%
- E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 1%
- E-Gel EX Dobbeltkam Agarose Gels, 2%
- E-Gel SizeSelect II Agarose-geler, 2%
Løbe- og billedbehandlingsenheder
- E-Gels EX agarose-geler kræver E-Gel Power Snap eller E-Gel Power Snap Plus elektroforesesystemer til gel-løb og visning
- Systemerne består af en elektroforeseenhed og et kamera for hurtig og bekvem adskillelse og analyse af E-Gel agarose gel
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Præfabrikeret Gel |
| Gel Type | E-Gel |
| Adskillelse af | DNA |
| Adskillelsestype | Elektroforese |
| Wells | 11-brønd |
| Mængde | 10 Gels |
| Sterilitet | Ikke-steril |
Må kun benyttes til forskning.