Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ EX Double Comb Agarose Gels
Artikelnummer. p-7182813
Mængde:
10 geler
2 x 10 geler
5 x 10 geler
Adskillelsesområde:
100 til 5000 bp
50 til 2000 bp
Gel procent:
1%
2%
Artikelnummer. 17115632
Brand: Invitrogen™ A42345
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Invitrogen E-Gel EX Double Comb præfabrikerede agarosegeler er designet til ultrafølsom og bekvem DNA-prøveelektroforese på så lidt som 5 til 8 minutter.
Invitrogen E-Gel EX Double Comb præfabrikerede agarosegeler er designet til ultrafølsom og bekvem DNA-prøveelektroforese på så lidt som 5 8 –minutter. Hver E-Gel EX Double Comb gelkassette indeholder alle komponenter og farve, der kræves til effektiv gelseparation og analyse, bare —indlæs dine prøver og kør. E-Gel EX Double Comb geler er ideelle til at analysere PCR-produkter, restriktionsfordøjelser, plasmidpræparater og genotypebestemmelsesprøver.
Egenskaber ved E-Gel EX Double Comb Agarose Gels inkluderer:
  • Øjeblikkelig opsætning —af præfabrikerede E-Gel agarosegeler er klar til brug, når du er, og kræver ikke gelforberedelse eller ekstra buffere
  • Højfølsomhed —detekterer 1 ng prøve-DNA
  • Hurtig analyse —fuldfører DNA-prøveseparation på 5 8 –minutter
  • Under-proces kontrol —se DNA-prøve migration i realtid
  • Nem prøveadgang, —åbningsbart kassettedesign giver nem adgang i gel til bekvem DNA-prøveudskæring eller overførsel til membraner
  • Til DNA —ideel til DNA-prøveanalyse
Ultrafølsom påvisning af DNA
E-Gel EX Double Comb geler inkluderer SYBR Guld-DNA-farvning og blev udviklet til ultimativ følsomhed, der viser op til fem gange større følsomhed end sammenlignelige geler indeholdende ethidiumbromid. Denne overlegne følsomhed giver dig mulighed for at bruge mindre mængder prøve, hvilket sparer tid og penge.
Hurtig og bekvem analyse
E-Gel EX Double Comb geler er vores hurtigst opløselige agarosegeler, der muliggør prøveanalyse på så lidt som 5-8 minutter. Hver E-Gel EX Double Comb gel indeholder agarose, elektroder, SYBR Guld DNA-farve og et bufferløst ionbyttersystem pakket inde i en tør engangskassette. E-Gel-teknologien kræver ingen gel- eller bufferpræparation eller gelfarvningstrin. Bare indlæs dine prøver og kør.
Live overvågning af DNA-migrering
E-Gel EX Double Comb geler inkluderer SYBR Guld II DNA-gelfarvning med en excitationsbølgelængde i blåt lysspektret. Når det bruges på E-Gel Power Snap Elektroforeseenhed med integreret blåt lys trans-illuminator, mindre farlig overvågning i realtid af DNA-migrering er aktiveret uden risiko for øjne eller mulig beskadigelse af prøven, i modsætning til UV-belysning.
Nem adgang til gelen
E-Gel EX Double Comb-kassetter er designet til bekvem åbning med en gelkniv (kat. nr. EI9010), til nem udskæring af specifikke bånd eller overførsel af gelen til en membran til southern blot-analyse.
Løbe- og billedbehandlingsenheder
E-Gel EX Double Comb geler kræver Invitrogen E-Gel Power Snap Elektroforesesystem til gelløb og visning. Systemet består af en elektroforese-enhed og et kamera til hurtig og bekvem E-Gel EX Double Comb gelseparation og analyse.
Fås i en række forskellige gelformater
E-Gel agarosegeler er tilgængelige i forskellige gelprocent-, farve- og brøndformater. E-Gel med 22 brønde EX Double Comb geler fås i 1 % og 2 % gelprocenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible stiger E-Gel™ 1 Kb Plus Express Ladder
Indhold og opbevaring •Hver æske indeholder 10
geler Opbevares strengt ved stuetemperatur. Må ikke fryses.
Undgå kolde steder i nærheden af frysere eller andre ukontrollerede omgivelser.
Gel procent 1%
Gel Type E-Gel
Produkttype Agarose Gel
Adskillelsesområde 100 til 5000 bp
Plet type SYBR™ Guld
Wells 22-brønd
Mængde 10 geler
Well Design Dobbelt kam