Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Double Comb Agarose Gels med SYBR™ Sikker DNA Gel-farve
Artikelnummer. 17116378
Skift visning
Mængde:
10 geler
2 x 10 geler
5 x 10 geler
Adskillelsesområde:
100 til 5000 bp
50 til 2000 bp
Gel procent:
1%
2%
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Adskillelsesområde Gel procent Pakningsstørrelse
17116378 5 x 10 geler 100 til 5000 bp 1% -
16669655 10 geler 100 til 5000 bp 1% -
17123634 2 x 10 geler 100 til 5000 bp 1% Pakke med 20
16618485 10 geler 50 til 2000 bp 2% -
17125252 2 x 10 geler 50 til 2000 bp 2% -
17106378 5 x 10 geler 50 til 2000 bp 2% -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17116378 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A44886
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Invitrogen E-Gel Double Comb Agarose Gels med SYBR Safe DNA Gel Stain er designet til hurtig, bekvem og mindre farlig DNA-prøveelektroforese.
Invitrogen E-Gel Double Comb Agarose Gels med SYBR Safe DNA Gel Stain er designet til hurtig, bekvem og mindre farlig DNA-prøveelektroforese. Hver E-Gel Double Comb gelkassette indeholder alle komponenter og farve, der kræves til effektiv gelseparation og analyse, bare –indlæs dine prøver og kør. E-Gel Double Comb geler er ideelle til at analysere PCR-produkter, restriktionsfordøjelser, plasmidpræparater og genotypebestemmelsesprøver.
Egenskaber ved E-Gel Double Comb Agarose Gels inkluderer:
  • Øjeblikkelig opsætning —klar til brug, når du er og ingen gelforberedelse eller yderligere buffere påkrævet
  • Mindre farligt valg —indeholder SYBR Sikker DNA-farvning, et mindre farligt alternativ til ethidiumbromid
  • Højtydende —detekterer 3 ng prøve-DNA med en separationstid så kort som 13 15 –minutter
  • Under-proces kontrol —se DNA-prøve migration i realtid
  • Nem prøveadgang, —åbningsbart kassettedesign giver nem adgang i gel til bekvem DNA-prøveudskæring eller overførsel til membraner
  • Bedre prøveintegritet —udnytter blåt lys excitationsbølgelængde for at minimere DNA-skader i modsætning til UV
Mindre farlig mulighed
Vælge SYBR Sikker DNA-gelfarvning for at minimere eksponering for farlige og mutagene muligheder såsom ethidiumbromid og UV-lys. Præstøbt E-Gel Double Comb geler med SYBR Sikker plet, i kombination med blåt lys gennemlysning, giver bedre prøveintegritet og et mindre farligt arbejdsmiljø.
Hurtig og bekvem analyse
E-Gel agarosegeler muliggør hurtig og højtydende analyse med en detektionsfølsomhed på 3 ng prøve-DNA pr. bånd og en adskillelsestid 2 –3 gange hurtigere end konventionelle hæld-selv-geler. Hver E-Gel Double Comb gel indeholder agarose, elektroder, SYBR Sikker DNA-farvning og et bufferløst ionbyttersystem pakket inde i en tør engangskassette. E-Gel-teknologien kræver ingen gel- eller bufferpræparation eller gelfarvningstrin. Bare indlæs dine prøver og kør.
Live overvågning af DNA-migrering
E-Gel Double Comb geler inkluderer SYBR Safe DNA Gel Stain, som har en excitationsbølgelængde i det blå-lys-spektrum. Når det bruges på E-Gel Power Snap Elektroforeseenhed med integreret blåt lys trans-illuminator, gelerne muliggør mindre farlig overvågning i realtid af DNA-migrering uden risiko for øjnene eller risiko for at beskadige prøven, i modsætning til UV-visualisering.
Nem adgang til gelen
E-Gel Double Comb-kassetter er designet til bekvem åbning med en gelkniv (kat. nr. EI9010), så gelen indeni let kan tilgås til udskæring af specifikke bånd eller overføres til en membran til southern blot-analyse.
Løbe- og billedbehandlingsenheder
E-Gel Double Comb geler kræver E-Gel Power Snap Elektroforesesystem til gelløb og visning. Systemet består af en elektroforeseanordning og et kamera til hurtig og bekvem E-Gel agarosegel separation og analyse.
Fås i en række forskellige gelformater
E-Gel agarosegeler er tilgængelige i forskellige gelprocent-, farve- og brøndformater. 22-brønds E-Gel Double Comb geler med SYBR Sikker plet fås i 1% og 2% gelprocenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible stiger E-Gel™ 1 Kb Plus Express Ladder
Indhold og opbevaring •Hver æske indeholder 10
geler Opbevares strengt ved stuetemperatur. Må ikke fryses.
Undgå kolde steder i nærheden af frysere eller andre ukontrollerede omgivelser.
Gel procent 1%
Gel Type E-Gel
Etiket eller farvestof SYBR Sikker
Adskillelsesområde 100 til 5000 bp
Wells 22-brønd
Mængde 5 x 10 geler
Well Design Dobbelt kam
Produkttype Agarosegel