Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ CloneWell™ II Agarose Geler med SYBR Sikker, 0,8 %
Beskrivelse
Indeholder
Indeholder 10 geler og 1 hætteglas 10X Sample Loading Buffer
E-Gel CloneWell II Agarose Geler med SYBR Sikker muliggør hurtigere og mere effektiv DNA-fragmentisolering til kloningsarbejdsgange. Brugen af in-gel SYBR Sikker farvning og en transilluminator med blåt lys minimerer DNA-skader og forbedrer kloningseffektiviteten sammenlignet med konventionelle metoder. E-Gel CloneWell II agarosegeler er designet til brug med E-Gel Power Snap Elektroforeseanordning (kat.nr. G8100).
E-Gel CloneWell II agarose geler gør dig i stand til at:
- Spar —tid uden yderligere gelrensningstrin påkrævet efter elektroforese
- Forenklet DNA-—genvinding hent oprenset DNA direkte fra genvindingsbrønden med en pipette
- Forbedre kloningsresultater —minimer DNA-skader og få flere kolonidannende enheder til enhver kloningsmetode
Hurtig DNA-prøveisolering i tre trin
DNA-fragmentisolering med E-Gel CloneWell II præfabrikerede geler er en simpel 3-trins procedure, der eliminerer konventionel gelrensning. For at ekstrahere DNA-båndet af interesse skal du lægge prøven i påfyldningsbrøndene, køre gelen, indtil båndet når genvindingsbrøndene, og tage prøven ud. Den dækkede prøve er klar til kloning og kræver ikke genoprensning. Flere bånd fra den ene påfyldningsbrønd kan opsamles under den samme gelkørsel.
DNA udvundet fra CloneWell II geler er kompatible med almindelige kloningsmetoder som f.eks Anza restriktionskloning, TOPO kloning og Gateway-kloning.
Realtidskontrol af prøven
SYBR Safe DNA Gel Stain er inkorporeret i selve gelen, så du visuelt kan overvåge DNA-bånds migrationsfremskridt på E-Gel'ens blålystransilluminator Power Snap Elektroforeseanordning. Gelen har referencemærker for bedre kontrol af prøven før prøvegenvindingstrinnet. Hvis mål-DNA'et passerer genvindingsbrønden, tillader Reverse gel-protokollen genindfangning af DNA-båndet.
Forbedret kloningseffektivitet
Selv en kort eksponering af din DNA-prøve for UV-lys under visualisering kan føre til DNA-skade og reduceret kloningseffektivitet. Brug af E-Gel CloneWell II geler sammen med transilluminatoren med blåt lys minimerer UV-skader og forbedrer kloningseffektiviteten sammenlignet med konventionelle metoder.
Sikrere alternativ til ethidiumbromid
E-Gel CloneWell II agarosegel er forfarvet med SYBR Sikker DNA-farvning, der minimerer miljøpåvirkningen og er sikrere end ethidiumbromidet, der bruges i konventionel præparativ gelelektroforese.
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible stiger | E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-stige |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Gel procent | 0.8% |
| Gel Type | E-Gel |
| Etiket eller farvestof | SYBR Guld |
| Wells | 7-brønd |
| Mængde | 10 geler |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produkttype | Agarosegel |